Få mere at vide
Platin, 1% på gamma-alumina-pulver, reduceret
Artikelnummer. 11341838
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341838 25 g 25g
11321838 5 g 5g
11331838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011797.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-6-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 1% på gamma-alumina-pulver, reduceret
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.