Få mere at vide
Platin, 1% på aktivt kulpulver, standard, reduceret, nominelt 50% vandvåd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394427
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394427 25 g 25g
11304437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038312.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6-6-7440
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 1% på aktivt kulpulver, Standard, reduceret, nominelt 50% vand vådt
Mængde 25 g