Få mere at vide
Platinum, 0.5% on granular carbon, reduced
Artikelnummer. p-4782065
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11364457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038344.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-6-6
Det bruges som et katalytisk middel i behandlingen af salpetersyre, gødning, syntetiske fibre og en række andre materialer. Petroleumsindustrien bruger metallet i gazeform til råolieraffinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Sort
Navn note 0.5% on granular carbon
Udseende Black granules
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Form Granular
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.