Learn More
Platinum, 0.5% on 2.7-3.3mm (0.11-0.13in) alumina pellets, reduced
Product Code. 11399379
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11399379 100 g 100g
11309389 25 g 25g
11389379 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11399379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089106.22
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-6-6
Platinum, 0.5% on 2.7-3.3mm (0.11-0.13in) alumina pellets is used for selective hydrogenations. It is also used in gas purifications, especially oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide and hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Selective hydrogenations; gas purifications: e
g
  • Oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Identifiants chimiques
    CAS 6-6-7440
    MDL Number MFCD00011179
    Spécification
    Quantity 100 g
    Solubility Information Insoluble in water.
    Chemical Name or Material Platinum, 0.5% on alumina pellets, 2.7 to 3.3mm (0.11 to 0.13 in.), Reduced
    RUO – Research Use Only
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.