Få mere at vide
Platin, 0,5% på 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 tommer) alumina-pellets, reduceret
Beskrivelse
Platin, 0,5 % på 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 tommer) aluminiumoxidpellets bruges til selektive hydrogeneringer. Det bruges også til gasrensninger, især oxidation af carbonmonoxid til carbondioxid og brintfjernelse fra oxygen eller carbondioxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Selektive hydrogeneringer; gasrensninger: e
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Navn note | 0,5 % på alumina-pellets, 2,7 til 3,3 mm (0,11 til 0,13 tommer), reduceret |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |