Få mere at vide
Platin, 0,3 % på 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 tommer) aluminiumoxidpellets, reduceret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349147
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349147 100 g 100g
11339147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039826.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 6-6-7440
Selektiv hydrogenering, gasrensninger: f.eks. oxidation af kulilte til kuldioxid, fjernelse af brint fra ilt eller kuldioxid
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Selektiv hydrogenering, gasrensninger: f.eks Oxidation af kulilte til kuldioxid, brintfjernelse fra ilt eller kuldioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 0,3 % på 2,7 til 3,3 mm (0,11 til 0,13 tommer) alumina-pellets, reduceret
Mængde 100 g