Få mere at vide
Platin, 0,3 % på 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 tommer) aluminiumoxidpellets, reduceret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339147
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339147 25 g 25g
11349147 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039826.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 6-6-7440
Selektiv hydrogenering, gasrensninger: f.eks. oxidation af kulilte til kuldioxid, fjernelse af brint fra ilt eller kuldioxid
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Selektiv hydrogenering, gasrensninger: f.eks Oxidation af kulilte til kuldioxid, brintfjernelse fra ilt eller kuldioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 0,3 % på 2,7 til 3,3 mm (0,11 til 0,13 tommer) alumina-pellets, reduceret
Mængde 25 g