Få mere at vide
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complex Solution, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complex |
| CAS | 68478-92-2 |
| Molekylær formel | C8H18OPtSi2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane','Platinum Salt, Karstedt catalyst, Platinum','1,3-Diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complexes |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3; |
| SMIL | [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C |
| IUPAC navn | ethenyl-[ethenyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane;platinum |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.48 |
| Formel vægt | 381.0544 |