Learn More
Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, soln. in vinyl terminated polydimethylsiloxane
Product Code. 11324258
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11324258 5 g 5g
11314258 1 g 1g
11304258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11324258 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041508.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 68478-92-2 | C8 H18 O Pt Si2 | 474.68 g/mol
Katalysator for Si-H-tilsætning til olefiner silikonevinyladditions-hærdningskatalysator ved stuetemperatur. Platin (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxankompleks, opl. i vinyl-termineret polydimethylsiloxan anvendes som katalysator i hydrosilyleringsreaktion til fremstilling af trans-beta-silaner og i reduktiv amineringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Katalysator til Si-H-tilsætning til olefiner silikonevinyltilsætningskatalysator ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68478-92-2
Molekylær formel C8 H18 O Pt Si2
Molekylvægt (g/mol) 474.68
MDL nummer MFCD00151662
InChI nøgle RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, platinum salt, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution, ksc628a5r, platinum 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, dimethyl vinyl silyl oxy-dimethyl-vinyl-silane; platinum, ethenyl ethenyldimethylsilyl oxy dimethylsilane platinum, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, platinum,1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
PubChem CID 10959889
SMIL [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex
Navn note Soln. in vinyl terminated polydimethylsiloxane
Farve Orange
Tæthed 0.984 g/mL
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with toluene,xylene,isopropyl alcohol,double-vinyl silicone oil and vinyl terminated poly(dimethylsiloxane). Immiscible with water.
IUPAC navn ethenyl[(ethenyldimethylsilyl)oxy]dimethylsilan platin
Formel vægt 474.68
Fysisk form Væske