Få mere at vide
Micronova™ Plastrørsbørster
Artikelnummer. 15743807 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
15743807 Hvid
1 options
Artikelnummer. 15743807 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRPL25S36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 DKK
    379.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.01 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
En holdbar børste af 100 % polypropylen, der renser rør og små dele uden at ridse finpolerede overflader af rustfrit stål og er fleksibel nok til at passere gennem tankens albuefittings.
Micronova Plastrørsbørster er lavet af FDA-kompatible, 100 % polypropylenbørster og håndtag. De smalle centerkerner, også polypropylen, er fleksible nok til at passere gennem tankens albuefittings.
  • Slidstærk plastbørste til rør og små dele
  • 100% polypropylen børster og håndtag
  • Vil ikke ridse fint poleret rustfrit stål
  • Fleksibel nok til at bøje gennem beslag
  • FDA-kompatible materialer
Tekniske data
Produkttype Fleksibel rørbørste
Håndtag Materiale Polypropylen
Håndtag Type Fleksibel
Sterilitet Ikke steril
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Børstehår 2,5 tommer
Diameter (metrisk) børster 6.4 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rørbørste til at rense slanger og små dele
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (engelsk) Pensel 5 tommer
Længde (engelsk) Håndtag 1/4 tommer
Længde (metrisk) 91.4 cm
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Bredde (engelsk) Børstehår 2''
Bredde (metrisk) børster 5.1 cm