Få mere at vide
Eppendorf™ Platforme til nye Brunswick™ S41i inkubatorryster
Artikelnummer. 13438686
Skift visning
Holder:
1 L Erlenmeyer Kolber
125 ml Erlenmeyer-kolber
2 L Erlenmeyer Kolber
2,8 L Erlenmeyer Kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
4 L Erlenmeyer Kolber
500 ml Erlenmeyer-kolber
Antal stillinger:
3
6
11
15
24
32
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal stillinger unitSize
13438686 125 ml Erlenmeyer-kolber 32 Hver
13448686 250 ml Erlenmeyer-kolber 24 Hver
13458686 500 ml Erlenmeyer-kolber 15 Hver
13468686 1 L Erlenmeyer Kolber 11 Hver
13478686 2 L Erlenmeyer Kolber 6 Hver
13488686 2,8 L Erlenmeyer Kolber 3 Hver
13498686 4 L Erlenmeyer Kolber 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13438686 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. M13349921
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskiftelig, dedikeret platform til S41i.
  • Dedikeret platform
  • Udskiftelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 125 ml Erlenmeyer-kolber
Til brug med (udstyr) Ny Brunswick™ S41i
Antal stillinger 32