Få mere at vide
Eppendorf™ Platforme til Innova™ 2300/43/43R, Excella™ E10/E25/E25R
Artikelnummer. 11376004
Skift visning
Til brug med (udstyr):
4 L Erlenmeyer Flaske Dedikeret Platform
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11376004 4 L Erlenmeyer Flaske Dedikeret Platform Hver
1 options
Artikelnummer. 11376004 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. AG4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Shaker-platforme fås i en bred vifte af materialer og størrelser, perfekt til stort set alle krav. Universalplatforme kan tilpasses til tusindvis af kombinationer af klemmer og andet tilbehør. Dedikerede platforme leveres komplet med en enkelt klemstørrelse forudinstalleret.
Platforme til Innova™ 2300/43/43R, Excella™ E10/E25/E25R, 76 x 46 cm, aluminium, 4 L Erlenmeyer-kolbe dedikeret platform- Flaskekapacitet: 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Dimensioner (L x B) 76 x 46 cm
Til brug med (udstyr) 4 L Erlenmeyer Flaske Dedikeret Platform