Få mere at vide
Heidolph™ Platform shakers
Artikelnummer. 10334631 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
30 til 250 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
10334631 30 til 250 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 10334631 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5432233200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14905.00 DKK
    14522.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 382.40 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Promax 1020 er en mellemstor model og kan bære en belastning på 5 kg. Med en slaglængde på 32 mm udfører Promax-modellen en ideel bevægelse til skilletragte.
  • Shaker Heidolph Promax 1020 platform størrelse 290w x 258d mm, maks. hastighed 250 rpm, max belastning 5 kg, kredsløb 32 mm, frem- og tilbagegående rystning, inkluderer timer og platform
  • Promax 1020 er en mellemstor model og kan bære en belastning på 5 kg
  • Bredt udvalg af tilbehørsdele og klemmer til skilletragte tilgængelig
  • Med en slaglængde på 32 mm udfører Promax-modellen en ideel bevægelse til skilletragte
  • Indstil og juster løbende den variable hastighed på det digitale display fra 30 til 250 rpm
  • Denne model er velegnet til det modulære inkubatorsystem og anbefales til applikationer, der kræver variabel temperaturregulering op til 65° C
  • Din digitale procestimer giver mulighed for uovervåget drift og kan indstilles fra 1 til 999 minutter
  • Når den indstillede tid er udløbet, lyder en akustisk alarm, og driften stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 8 kg
Hastighedsområde 30 til 250 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 30 W
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 65 °C
Watt 30 W
Produkttype Platformsrysteapparat
Frekvens 50 Hz
Materiale Anti-slip gummimåtte
Dybde (metrisk) 258 mm
Højde (metrisk) 125 mm
Bredde (metrisk) 320 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 8 kg
Vise Selvlysende digital
Til brug med (applikation) Faseadskillelse
Timer rækkevidde 999 min.