Få mere at vide
Thermo Scientific™ Platform Rocker stablestænger
Shop alle Thermo Scientific produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 108 mm
Beskrivelse
Tilbehør til brug med Digital Tube Rocker, 120V og Digital Tube Rocker, 230V
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 108 mm |
| Til brug med (applikation) | Dobbeltlagsbakke (88882148), Basic Vortex Mixer, 230V (88882012), gummistrimler (88882103) |
| Til brug med (udstyr) | Digital Platform Rocker 120V (88882013), Digital Platform Rocker 230V (88882014) |
| Antal stillinger | 4 stablestænger til montering af 2. platforms vippebakke |