Få mere at vide
Grant Instruments™ Platform til PTR 35- og 60-seriens kompakte lodrette rotatorer med variabel hastighed/vinkel
Holder:
10 rør op til 30 mm, rørvolumener op til 50 ml
14 rør op til 30 mm, rørvolumener op til 50 ml
22 rør op til 15 mm, rørvolumener op til 15 ml
26 rør op til 15 mm, 1,5 -15 ml
48 Rør op til Ø 15 mm, Rørvolumener 1,5-15 mL
5 rør op til 30 mm og 12 rør op til 15 mm, rørvolumener 50 mL/1,5-15 mL
8 rør op til 30 mm plus 22 rør op til 15 mm, rørvolumener op til 50 mL/1,5-15 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med PTR-35 og PTR-60 Series 360° lodrette multifunktions rotatorer
- Hold så få som 8 reagensglas eller så mange som 48.
- Kan rumme en række forskellige kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | PTR-35 |
| Holder | 10 rør op til 30 mm, rørvolumener op til 50 ml |