Få mere at vide
Grant Instruments™ Platform til Grant Orbital Shakers og Shaker Incubators
Artikelnummer. 11451068
Skift visning
Holder:
16 x 250 til 300 ml kolber
30 x 100 til 150 ml kolber
6 x 1000 ml kolber
9 x 500 ml kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
11451068 6 x 1000 ml kolber Hver
11431068 16 x 250 til 300 ml kolber Hver
11421068 30 x 100 til 150 ml kolber Hver
11441068 9 x 500 ml kolber Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11451068 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. P61000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder klemmer for at forhindre, at kolber og bægerglas spilder. Grant Instruments™ Platform til Grant Orbital Shakers og Shaker Incubators er udskiftelige for at rumme en række forskellige kar.
  • Inkluderer klemmer til at holde karrene sikre
  • Til brug med
    • ES-20 Shaker inkubator
    • ES-80 Shaker Inkubator
    • PSU 10i Orbital Shaker
    • PSU 20i Orbital Shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 6 x 1000 ml kolber
Til brug med (udstyr) PSU-20i Orbital Platform Shaker
Antal stillinger 6