Få mere at vide
OHAUS™ Platform Mat
Shop alle Ohaus produkter
Dimensioner (L x B):
29.8 x 22.2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
- Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
- I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
- Rørstativer og måtter med fordybninger holder rørene sikkert på plads
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Platform Mat |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Dybde (engelsk) | 11,75 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 29.80 cm |
| Dimensioner (L x B) | 29.8 x 22.2 cm |
| Længde (engelsk) | 11,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 29.80 cm |
| Bredde (engelsk) | 8,75 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 22.20 cm |
| Oversigt | Dimplet måtte, 22 X 30 cm, til SHLD0403DG |