Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til digitale mikropladerystere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
96-brønds mikropladeklemmer
Platform stor
Platform stor samling
Dimensioner (L x B x H):
54 x 19 x 19 mm
292 x 275 x 14 mm
292 x 275 x 25 mm
Beskrivelse
Assorteret tilbehør til digitale mikropladerystere
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Platform |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B x H) | 292 x 275 x 25 mm |
| Længde (engelsk) platform | 11,49 tommer. |
| Længde (metrisk) platform | 292 mm |
| Bredde (engelsk) platform | 10,82 tommer. |
| Bredde (metrisk) platform | 275 mm |
| Oversigt | Platform stor samling |
| Til brug med (udstyr) | Vippe, rotator, blanding |
| Vis mere |