Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til digitale mikropladerystere
Artikelnummer. 16504802 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
96-brønds mikropladeklemmer
Platform stor
Platform stor samling
Dimensioner (L x B x H):
54 x 19 x 19 mm
292 x 275 x 14 mm
292 x 275 x 25 mm
Artikelnummer. 16504802
Brand: Thermo Scientific™ 88882115
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Pakke med 7 klemmer
Få diverse tilbehør til digitale mikropladerystere
Assorteret tilbehør til digitale mikropladerystere
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 96-brønds mikropladeklemmer
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 54 x 19 x 19 mm
Oversigt 96-brønds mikropladeklemmer
Til brug med (udstyr) Vippe, rotator, blanding
Inkluderer 7 klemmer