missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eppendorf™ Platform til Innova™ 2000 Shaker og Erlenmeyer Kolber
Beskrivelse
- Indeholder 10 ml Erlenmeyer-kolber
- Dedikeret platform
- Passer Innova™ 2000 shaker model
- Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 10 ml Erlenmeyer-kolber |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 33 x 28 cm |
| Til brug med (udstyr) | Innova™ 2000 Shaker |
| Antal stillinger | 60 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?