Få mere at vide
Grant Instruments™ Platform til Grant PSU10i Oribtial Shaker
Artikelnummer. p-8341017
Holder:
12 x 100 til 150 ml kolber og bægre
6 x 250 til 300 mL kolber og bægre
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11461058
Brand: Grant Instruments™ P6250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder klemmer for at forhindre, at kolber og bægerglas spilder. Grant Instruments™ Platform til Grant Oribtial Shakers og Shaker Incubators er udskiftelige for at rumme en række forskellige kar.
  • Inkluderer klemmer til at holde karrene sikre
  • Til brug med
    • ES-20 Shaker inkubator
    • PSU 10i Orbital Shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 6 x 250 til 300 mL kolber og bægre
Dimensioner (L x B) 250 x 190 mm
Til brug med (udstyr) PSU-10i Orbital Platform Shaker
Antal stillinger 6