Få mere at vide
Grant Instruments™ Platform til Grant PSU10i Oribtial Shaker
Holder:
12 x 100 til 150 ml kolber og bægre
6 x 250 til 300 mL kolber og bægre
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inkluderer klemmer til at holde karrene sikre
- Til brug med
- ES-20 Shaker inkubator
- ES-80 Shaker Inkubator
- PSU 10i Orbital Shaker
- PSU 20i Orbital Shaker
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 12 x 100 til 150 ml kolber og bægre |
| Dimensioner (L x B) | 250 x 190 mm |
| Til brug med (udstyr) | PSU-10i Orbital Platform Shaker |
| Antal stillinger | 12 |