Få mere at vide
Grant Instruments™ Platform til PMS-1000i mikropladeryster
Til brug med (udstyr):
PMS-1000i
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stor nok til at rumme 4 mikroplader
- Til brug med PMS-1000i mikropladeryster
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) platform | 205 mm |
| Bredde (metrisk) platform | 220 mm |
| Til brug med (udstyr) | PMS-1000i |