Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader
Beskrivelse
Reducer mængden af reagenser, der bruges i laboratoriet med Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader.
Kovalente overflader (Thermo Scientific™ CovaLink™ og startspærre Amino)
- Minimal udvaskning
- Tåler kraftig vask
- Belægning med lavere mængder reagens kan være mulig
- Kontrol af orientering
Startspærre er et varemærke tilhørende Exiqon A/S, Vedbæk, Danmark. Produktet er produceret under licens fra Exiqon A/S og omfattet af EP 08 20483 og udenlandske ansøgninger og patenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Kovalent |
| Certificeret | Nej |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 30 sager |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |
Startspærre er et varemærke tilhørende Exiqon A/S, Vedbæk, Danmark. Produktet er produceret under licens fra Exiqon A/S og omfattet af EP 08 20483 og udenlandske ansøgninger og patenter.