Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10646083
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Volumen (metrisk) Virker:
50 μl
100μ L
Produkttype:
Mikroplade
Solid modul F8 (x12) i ramme
Solid plade 384-Brønd
Solid plade 96-Well
Overfladebehandling:
Amin
Kovalent binding
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk) Virker Produkttype Overfladebehandling unitSize
10646083 Klar 100μ L Mikroplade Amin Pakke med 30
10432612 Hvid 100μ L Solid plade 96-Well Kovalent binding Pakke med 30
10052232 Sort 100μ L Mikroplade Amin Pakke med 30
10062242 Klar 50 μl Solid plade 384-Brønd Amin Pakke med 30
10029152 Sort 50 μl Solid plade 384-Brønd Amin Pakke med 30
10432802 Klar 100μ L Mikroplade Amin Pakke med 30
10499762 Klar 100μ L Solid modul F8 (x12) i ramme Kovalent binding Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10646083 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 436023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6205.00 DKK
    5976.21 DKK / Pakke med 30
    Spare 228.79 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer mængden af reagenser, der bruges i laboratoriet, ved at bruge disse plader og moduler med kovalente bindingsoverflader.
Reducer mængden af reagenser, der bruges i laboratoriet med Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader.
Kovalente overflader (Thermo Scientific™ CovaLink™ og startspærre Amino)
  • Minimal udvaskning
  • Tåler kraftig vask
  • Belægning med lavere mængder reagens kan være mulig
  • Kontrol af orientering
Startspærre er et varemærke tilhørende Exiqon A/S, Vedbæk, Danmark. Produktet er produceret under licens fra Exiqon A/S og omfattet af EP 08 20483 og udenlandske ansøgninger og patenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Knækbare strimler
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Emballage 30 sager
Indbindingstype Kovalent
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350μ L
Volumen (metrisk) Virker 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Amin
Samlet volumen (metrisk) Well 350μ L
Well Shape Rund, C nederst
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Uspecificeret
Målmolekyle Peptider
Vis mere Vis mindre
Startspærre er et varemærke tilhørende Exiqon A/S, Vedbæk, Danmark. Produktet er produceret under licens fra Exiqon A/S og omfattet af EP 08 20483 og udenlandske ansøgninger og patenter.