Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader
Farve:
Black
Clear
Hvid
Klar
Sort
Volumen (metrisk) Virker:
50 μL
100μ L
Produkttype:
Mikroplade
Solid modul F8 (x12) i ramme
Solid plade 96-Well
Solid plate 384-Well
Overfladebehandling:
Amin
Amine
Kovalent binding
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Beskrivelse
Reducer mængden af reagenser, der bruges i laboratoriet med Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader.
Covalent Surfaces (CovaLink™ and Immobilizer Amino)
- Minimal leaching
- Withstand vigorous washing
- Coating with lower amounts of reagent may be possible
- Control of orientation
Tekniske data
Tekniske data
Format | Standard |
Låg | Without Lid |
Detektionsmetode | Colorimetric |
Array | 16 x 24 |
Emballage | 30 Cases |
Indbindingstype | Covalent |
Farve | Clear |
Produkttype | Solid plate 384-Well |
Materiale | Polystyrene |
Volumen (metrisk) Nå | 120 μL |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Technical Bulletin: Nunc Immobilizer - Streptavidin and Amino
Filstørrelse: 512.9 kB
Coupling of Oligosaccharides to Nunc CovaLink NH Modules
Filstørrelse: 135.7 kB
DIAPOPS using Nunc CovaLink BreakApart Modules
Filstørrelse: 190.4 kB
Nunc Immobilizer Streptavidin and Amino
Filstørrelse: 471.2 kB
Technical Bulletin: Effects of Enlarged Surface/Volume/Ratio in Solid Phase Assays Documented on the basis of Nunc StarWell Modules
Filstørrelse: 220.6 kB
Technical Bulletin: Nunc Immobilizer Glutathione
Filstørrelse: 161.9 kB
Technical Bulletin: BioBind - Streptavidin coated Microtiter
Filstørrelse: 145.9 kB
Technical Bulletin: Nunc Immobilizer Nickel-Chelate
Filstørrelse: 165.4 kB
Technical Bulletin: Custom-made Nunc Immobilizer for DNA Binding
Filstørrelse: 169.8 kB
Technical Bulletin: Nunc Immobilizer
Filstørrelse: 530.9 kB
- 1
- 2
Product Information
Manuals
Coupling of peptides to Nunc CovaLink Surfaces via their carboxylic groups
Version: August 2015
Filstørrelse: 768.5 kB
Technical Data Sheet: Nunc C96 Microwell, Clear, PS, Plate
Version: August 2015
Filstørrelse: 338 kB
Nunc Immobilizer Streptavidin - Instruction protocol
Version: August 2015
Filstørrelse: 59.5 kB
Nunc Immobilizer Glutathione - Instruction Protocol
Version: August 2015
Filstørrelse: 55.1 kB
Nunc Immobilizer Nickel-Chelate - Instruction Protocol
Version: August 2015
Filstørrelse: 54.9 kB
Nunc Immobilizer Amino - Instruction Protocol
Version: August 2015
Filstørrelse: 542.7 kB
Technical Data Sheet: Nunc F96 Microwell Plate, Immobilizer, PS
Version: August 2015
Filstørrelse: 398.9 kB
Technical Data Sheet: Nunc 384-Well Plate, Immobilizer, PS
Version: August 2015
Filstørrelse: 245.4 kB
Nunc Immobilizer Streptavidin - Instruction protocol
Version: JUN.2016
Filstørrelse: 904 kB
Nunc Immobilizer Amino - Instruction Protocol
Version: JUN.2016
Filstørrelse: 94.1 kB
Warranties
Technical Bulletin: Nunc Immobilizer Streptavidin: Colorimetric detection of human IgG in blood plasma samples
Filstørrelse: 132.2 kB
Technical Bulletin: Nunc Immobilizer Streptavidin - Application example: PCR ELISA
Filstørrelse: 120.6 kB
Technical Bulletin: Nunc Immobilizer Amino Surface: Protocol for Coupling Proteins
Filstørrelse: 158.8 kB
Product Bulletins
Custom-made Nunc Immobilizer for DNA Binding
Filstørrelse: 779.1 kB
Startspærre er et varemærke tilhørende Exiqon A/S, Vedbæk, Danmark. Produktet er produceret under licens fra Exiqon A/S og omfattet af EP 08 20483 og udenlandske ansøgninger og patenter.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion