Learn More
Thermo Scientific™ Plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader
Description
Hjælp med at reducere variabilitet i molekylær orientering med Thermo Scientific™ Plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader.
Affinitetsindfangningsoverflader (Passiv Streptavidin og Immobilizer Streptavidin, Nikkelchelat og Glutathion, BioBind )
- Meget specifik binding
- Reduceret variabilitet i molekylær orientering
- Startspærreoverflader forbedrer signal/støjforhold
- Streptavidinbiotininteraktion kan udnyttes til at immobilisere en lang række biomolekyler
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 15 sager |
| Indbindingstype | Affinitet |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Solid modul F8 (x12) i ramme |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |