Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader
Farve:
Clear
Hvid
Klar
Sort
White
Produkttype:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Modul C8 (x12) i ramme
Microplate
Mikroplade
Solid modul F8 (x12) i ramme
Overfladebehandling:
Glutathione
Streptavidin
Samlet volumen (metrisk) Well:
120 μL
120μ L
350μ L
400 μL
400μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 5
Beskrivelse
Hjælp med at reducere variabilitet i molekylær orientering med Thermo Scientific™ Plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader.
Affinitetsindfangningsoverflader (Passiv Streptavidin og Immobilizer Streptavidin, Nikkelchelat og Glutathion, BioBind )
- Meget specifik binding
- Reduceret variabilitet i molekylær orientering
- Startspærreoverflader forbedrer signal/støjforhold
- Streptavidinbiotininteraktion kan udnyttes til at immobilisere en lang række biomolekyler
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Indbindingstype | Affinitet |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Lock-Well Modul C8 (x12) i ramme |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 350μ L |
| Vis mere |