Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader
Artikelnummer. 10541493
Farve:
Clear
Hvid
Klar
Sort
White
Produkttype:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Modul C8 (x12) i ramme
Microplate
Mikroplade
Solid modul F8 (x12) i ramme
Overfladebehandling:
Glutathione
Streptavidin
Samlet volumen (metrisk) Well:
120 μL
120μ L
350μ L
400 μL
400μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 5
Artikelnummer. 10541493
Brand: Thermo Scientific™ 436016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælp med at reducere variabiliteten i molekylær orientering med disse plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader.
Hjælp med at reducere variabilitet i molekylær orientering med Thermo Scientific™ Plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader.
Affinitetsindfangningsoverflader (Passiv Streptavidin og Immobilizer Streptavidin, Nikkelchelat og Glutathion, BioBind ):
  • Meget specifikke bindingsoverflader reducerer variabiliteten i molekylær orientering.
  • Startspærreoverflader forbedrer signal/støjforhold.
  • Streptavidinbiotininteraktion kan udnyttes til at immobilisere en lang række biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Fluorescens
Array 8 x 12
Emballage 15 sager
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Streptavidin
Samlet volumen (metrisk) Well 400μ L
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 15
nr. pr. pakke 1
Pladeblokering Uspecificeret
Mængde 15/Cs.
Målmolekyle Biotinyleret