Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader
Artikelnummer. 10133682
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Produkttype:
Brækkeligt modul F8 (x12) i ramme
Lock-Well Modul C8 (x12) i ramme
Mikroplade
Solid modul F8 (x12) i ramme
Overfladebehandling:
Glutathion
Streptavidin
Samlet volumen (metrisk) Well:
120 μl
120μ L
350μ L
400 μl
400μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 5
Artikelnummer. 10133682
Brand: Thermo Scientific™ 436017
Hjælp med at reducere variabiliteten i molekylær orientering med disse plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader.
Hjælp med at reducere variabilitet i molekylær orientering med Thermo Scientific™ Plader og moduler med affinitetsbindingsoverflader.
Affinitetsindfangningsoverflader (Passiv Streptavidin og Immobilizer Streptavidin, Nikkelchelat og Glutathion, BioBind )
  • Meget specifik binding
  • Reduceret variabilitet i molekylær orientering
  • Startspærreoverflader forbedrer signal/støjforhold
  • Streptavidinbiotininteraktion kan udnyttes til at immobilisere en lang række biomolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Emballage 15 sager
Indbindingstype Affinitet
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 120μ L
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 50μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Streptavidin
Samlet volumen (metrisk) Well 120μ L
Well Shape Firkantet, flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 15
nr. pr. pakke 1
Pladeblokering Uspecificeret
Mængde 15/Cs.
Målmolekyle Biotinyleret