Få mere at vide
Gilac™ Plader
Artikelnummer. 17978541
Skift visning
Mængde:
10 stk.
Artikelnummer. Mængde
17978541 10 stk.
1 options
Artikelnummer. 17978541 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G332621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.42 DKK
    162.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.77 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Genanvendelige plastplader med enestående holdbarhed, selv ved intensiv cyklusbrug.
  • Genanvendelig plastplade.
  • Enestående holdbarhed selv ved intensiv cyklusbrug.
  • Ideel til institutioner.
  • Pakke med 10 stk.
Tekniske data
Produkttype Plade
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 217 mm
Højde (engelsk) 1,4 tommer
Højde (metrisk) 35 mm
Mængde 10 stk.