Få mere at vide
Gilson™ PLATEMASTERTM Højdestop
Artikelnummer. 15823192 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PLATEMASTER™
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15823192 PLATEMASTER™ 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15823192 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F1077605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 DKK
    305.60 DKK / 1 sæt
    Spare 24.40 DKK
    7% Slukket
På lager
Juster nemt pipetteringshøjden med denne pipeteringshovedhøjdejustering.
Height Stop er et tilbehør til PLATEMASTERTM, der gør det nemt at ændre pipetterhøjden.
  • Sikrer passende spidsdybde inden for lav- eller dybbrøndmikroplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pipetter tilbehør
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Til brug med (udstyr) PLATEMASTER™
Mængde 1
garanti 1 år
Bredde (engelsk) 2,76 tommer
Højde (engelsk) .51 tommer
Højde (metrisk) 13 mm
Vægt (engelsk) .07 lb
Vægt (metrisk) .03 kg
nr. pr. pakke 1