Beskrivelse
PLATEMASTERTM 96-kanals designet reducerer betydeligt antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fylde en mikroplade sammenlignet med almindelige manuelle multikanalspipetter. Typisk tager det mindre end 10 sekunder at fylde 96-brøndplader, og 384-brønde kan fyldes på under et minut ved kun at bruge fire pipetteringstrin.
- Reducerer risikoen for menneskelige fejl i højkapacitetsapplikationer
- Høje nøjagtigheds- og præcisionsniveauer kan svare til 8- eller 12-kanals pipetter, samtidig med at risikoen for spring- eller gentagelsesbrønde undgås
- Alle enzymatiske reaktioner og cellebaserede anvendelser på tværs af brønde kan startes og stoppes samtidig
- Forbedret brønd-til-brønd og plade-til-plade reproducerbarhed fra 0,5 μl til 220 μl pipetteringsvolumen
- Lige så intuitivt som en PIPETMANTM og kræver hverken programmering, lang træning eller kraft for at bruge det
- Kan fuldt ud tilpasses forskellige anvendelsesbehov
- Kompakt og transportabelt design integreres let i laboratoriet, hvilket gør det muligt at passe på de fleste bordplader, under motorhjelme eller i kolde rum
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 1 μl ≤ 0,1 10 μl ≤ 0,1 20 μl ≤ 0,18 |
| Produkttype | Pipettør |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 20μ L |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Til brug med (udstyr) | Platemaster |
| Inkluderer | Platemaster |
| Model- | PLATEMASTER™ P20 |
| Vis mere |