Få mere at vide
MedChemExpress Platelet Factor 4 (58-70), human
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 82989-21-7 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1572.97 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |