Få mere at vide
Kinematica™ Pladestativ ST-P15/320 til Polytron™ 1300D Homogenizer
Shop alle Kinematica produkter
Til brug med (udstyr):
PT 1300 D Disperger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Med højdejusterbar holder til drivstøtte rustfrit stål til brug med Polytron™ PT 1300 D drev.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tallerkenstativ |
| Oversigt | Stativ i rustfrit stål med base, højdejusterbart beslag til støtte for drevet og bundmontering |
| Til brug med (udstyr) | PT 1300 D Disperger |
| Inkluderer | Sikkerhedsringen forhindrer ukontrolleret sænkning af drivenheden. Kan også bruges til at fastgøre drivenhedens højde. |
| Model- | ST-P 15/320 |