Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Pladeholder, til glaskeramisk laboratoriebeskyttelsesplade
Artikelnummer. p-7189128 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk):
135 mm
155 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11762909
Brand: DWK Life Sciences™ 290785706
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel holder til glaskeramiske plader til montering på stativ.
I laboratoriet opvarmes opløsninger ofte. Dette trin kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker, fx i et vand- eller sandbad, med en varmehætte eller klassisk ved hjælp af en bunsenbrænder. Hvis Bunsen-brænderen bruges som varmekilde, anbefales det at bruge et stativ eller kvadratfod og en tilsvarende glaskeramisk plade. Beholderen, der skal opvarmes, placeres på den glaskeramiske plade med Bunsen-brænderen nedenunder. Forurening af den glaskeramiske plade kan fjernes med rengøringsskraberen.
  • Fremstillet af varmebestandigt krom-nikkel stål med
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Krom-nikkel stål
Diameter (metrisk) 155 mm
Til brug med (applikation) Pladeholder til glaskeramiske plader; Opvarmning; Velegnet til montering på stativ
nr. pr. pakke 5/Pk.