Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Pladeholder, til glaskeramisk laboratoriebeskyttelsesplade
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
I laboratoriet opvarmes opløsninger ofte. Dette trin kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker, fx i et vand- eller sandbad, med en varmehætte eller klassisk ved hjælp af en bunsenbrænder. Hvis Bunsen-brænderen bruges som varmekilde, anbefales det at bruge et stativ eller kvadratfod og en tilsvarende glaskeramisk plade. Beholderen, der skal opvarmes, placeres på den glaskeramiske plade med Bunsen-brænderen nedenunder. Forurening af den glaskeramiske plade kan fjernes med rengøringsskraberen.
- Fremstillet af varmebestandigt krom-nikkel stål med
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Krom-nikkel stål |
| Diameter (metrisk) | 175 mm |
| Til brug med (applikation) | Pladeholder til glaskeramiske plader; Opvarmning; Velegnet til montering på stativ |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |