Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pladetæller Agar
Artikelnummer. p-4523948
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
Pladetælling Agar
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11973612
Brand: Thermo Scientific™ PO0158A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn levedygtige organismer i mælk, vand, fødevarer og mejeriprodukter ved hjælp af dette ikke-selektive medium.
Opregn levedygtige organismer i mælk, mejeriprodukter, vand, mad og andre prøver af sundhedsmæssig betydning ved hjælp af ikke-selektive Thermo Scientific™ Pladetæller Agar.
Dette standardmedium opfylder formuleringen af APHA, AOAC og PHLS.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Testet i henhold til CEN ISO/TS 11133-2.
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2° til 10 °C, væk fra lys
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Medietype Pladetælling Agar
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.