missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated)

Artikelnummer. p-10710002
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
Hver
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10331433

Brand: Thermo Scientific™ CM0325B

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Determine the plate counts of micro-organisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with this medium.

Determine the plate counts of microorganisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated). Plate Count Agar was developed by Buchbinder et al1 which is recommended by APHA2, AOAC3 and PHLS4. The quality control of Plate Count Agar (APHA) includes testing in accordance with ISO 11133:2014.5

Plate Count Agar svarer til det medium, der anbefales af APHA 1, PHLS 2 og ISO3,4 for tallerkentallet for mikroorganismer i fødevarer.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/compliance Industriel reference: NMKL.
Oversigt Pladetælling Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 28,6L medium

For Laboratory Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.