Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tallerken-agar (på flaske)
Artikelnummer. 12643408
Fyld vægt:
500.0g + 4.0g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12643408
Brand: Thermo Scientific™ BO0195V
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn levedygtige organismer i mælk, mejeriprodukter, vand, mad og andre prøver af hygiejnisk betydning ved hjælp af disse færdigforberedte medieflasker.
Opregn levedygtige organismer i mælk, mejeriprodukter, vand, mad og andre prøver af sundhedsmæssig betydning ved hjælp af ikke-selektive Thermo Scientific™ Oxoid™ Pladetælling Agar færdiglavet flaskemedium. Pladetællingsagar svarer til det medium, der anbefales af APHA 1 , PHLS 2 og ISO3,4 for tallerkentallet for mikroorganismer i fødevarer.
Fjern behovet for autoklavering og dispensering med praktiske, færdigfyldte og brugsklare flasker med Plate Count Agar.
  • Praktisk: fyldte flasker er klar til øjeblikkelig brug.
  • Enkel: nem at bruge med minimal træning.
  • Lang holdbarhed: op til 12 måneder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Tallerken-agar (på flaske)
Format Sirop flaske
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 500.0g + 4.0g
Emballagetype 10 flasker med skruelåg i en æske
Mængde 10/Pk.