Få mere at vide
Eppendorf™ Pladeholdere til spande
Artikelnummer. p-7113378 Shop alle Eppendorf produkter
Type:
Pladeholder til Plade/Rørspand
Pladeholder til højkapacitetsspand
Volumen:
24/6 (MTP)\n8/2 (DWP)
28/7 (MTP)\n2/8 (DWP)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15748379
Brand: Eppendorf™ 5920705008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bærere designet til MTP, DWP, PCR plader. Fås til skovle med høj kapacitet og plade-/rørskovle
  • Antal rør pr. adapter/pr. rotor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) eller 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
  • Sæt med 2 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Pladeholder til Plade/Rørspand
Til brug med (udstyr) til MTP, DWP, PCR plader
Volumen 28/7 (MTP)\n2/8 (DWP)