Beskrivelse
- Antal rør pr. adapter/pr. rotor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) eller 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
- Sæt med 2 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pladeholder til Plade/Rørspand |
| Til brug med (udstyr) | til MTP, DWP, PCR plader |
| Volumen | 28/7 (MTP)\n2/8 (DWP) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?