Få mere at vide
Eppendorf™ Pladeholdere til spande
Artikelnummer. 15684614
Skift visning
Produkttype:
Pladebærer til plade-/rørskovl
Pladebærer til skovl med høj kapacitet
Volumen:
24/6 (MTP)\n8/2 (DWP)
28/7 (MTP)\n2/8 (DWP)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Volumen Pakningsstørrelse
15684614 Pladebærer til skovl med høj kapacitet 24/6 (MTP)\n8/2 (DWP) Hver
15748379 Pladebærer til plade-/rørskovl 28/7 (MTP)\n2/8 (DWP) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15684614 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5920729004
På lager
Bærere designet til MTP, DWP, PCR plader. Fås til skovle med høj kapacitet og plade-/rørskovle
  • Antal rør pr. adapter/pr. rotor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) eller 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
  • Sæt med 2 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) til MTP, DWP, PCR plader
Volumen 24/6 (MTP)\n8/2 (DWP)
Produkttype Pladebærer til skovl med høj kapacitet