Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelige plader med 2 mm afstandsstykker
Artikelnummer. 11824542 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikalt gelelektroforesesystem
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11824542 Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikalt gelelektroforesesystem Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11824542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 DKK
    351.59 DKK / Pakke med 2
    Spare 15.41 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til brug med Verti-GEL Maxi 2-Gel Vertical Gel Electrophoresis System.
  • Tilbehør til brug med Verti-GEL Maxi 2-Gel Vertical Gel Electrophoresis System
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikalt gelelektroforesesystem
Type Almindelige plader med 2 mm afstandsstykker