Få mere at vide
BD PlastiPak™ Luer Slip sprøjte uden nål
Artikelnummer. 15489199
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15489199 1 mL Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 15489199 Leverandør BD Leverandørnr. 303172
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til injektioner og prøveudtagning.
  • Steril engangs
  • Polypropylen
  • Smøremiddel: Silikone (< 25 μg/sq. mm)
  • Permanente blækmærker
  • Polypropylen hætte
Certificeringer
DA ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Central kegle
Gradueringer 0.01 mL
Volumen (metrisk) 1 mL