Få mere at vide
BD PlastiPak™ Sprøjte med Luer Lock
Artikelnummer. 15544835
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 mL
Gradueringer:
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
15544835 10 mL 0.2 mL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15544835 Leverandør BD Leverandørnr. 305959
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til injektioner og prøveudtagning.
  • 10 ml kapacitet med 0,2 ml inddelinger
  • Steril og engangs
  • Polypropylen konstruktion
  • Klar cylinder for perfekt synlighed af sprøjtens indhold
  • Særlig silikonesmøring sikrer, at stemplet bevæger sig jævnt og jævnt
  • Steriliseret med ethylenoxid
Certificeringer
DA ISO 7886-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gradueringer 0.2 mL
Volumen (metrisk) 10 mL