Få mere at vide
BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock-sprøjte i plast
Artikelnummer. 12309299
Volumen (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Pakke med 60
Artikelnummer. 12309299
Brand: BD 300865
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Muliggør nøjagtig dosering og visualisering af sprøjtens indhold. BD Medical™ Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock-sprøjte i plast er hver testet for sterilitet, pyrogenicitet og toksicitet.
  • Koncentrisk Luer-Lok
  • Latexfri prop
  • CE-mærke
  • Polypropylen
  • Steril
  • Engangs
  • Uden nålFor nåle, se venligst vores Microlance™ række af engangsnåle. Alle produkter er kun til forskningsbrug, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke, europæisk direktiv 93/42 / EØF (overholdelsesprocedure bilag V og VII) Certifikater: nr. 95 Q 252156 og nr. 252231 Q (referencer 309661 & 309620); certificeret af NSAI (nr. 0050)
Materiale Plast
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 29.4 mm
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 133 mm
Produkttype Koncentrisk Luer-lock sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 1 mL
Mængde Pk. af 60
Volumen (metrisk) 50 mL
Tilslutningstype Koncentrisk Luer Lock
Uddannet Ja