Få mere at vide
BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock-sprøjte i plast
Beskrivelse
- Koncentrisk Luer-Lok
- Latexfri prop
- CE-mærke
- Polypropylen
- Steril
- Engangs
- Uden nålFor nåle, se venligst vores Microlance™ række af engangsnåle. Alle produkter er kun til forskningsbrug, medmindre andet er angivet.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, europæisk direktiv 93/42 / EØF (overholdelsesprocedure bilag V og VII) Certifikater: nr. 95 Q 252156 og nr. 252231 Q (referencer 309661 & 309620); certificeret af NSAI (nr. 0050) |
| Materiale | Plast |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29.4 mm |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Produkttype | Koncentrisk Luer-lock sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 1 mL |
| Mængde | Pk. af 60 |
| Show More |