Få mere at vide
BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock-sprøjte i plast
Artikelnummer. 10569215
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Pakke med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10569215 20 mL Pakke med 120
10109922 30 mL Pakke med 60
12309299 50 mL Pakke med 240
10636531 50 mL Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10569215 Leverandør BD Leverandørnr. 300629
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Muliggør nøjagtig dosering og visualisering af sprøjtens indhold. BD Medical™ Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock-sprøjte i plast er hver testet for sterilitet, pyrogenicitet og toksicitet.
  • Koncentrisk Luer-Lok
  • Latexfri prop
  • CE-mærke
  • Polypropylen
  • Steril
  • Engangs
  • Uden nålFor nåle, se venligst vores Microlance™ række af engangsnåle. Alle produkter er kun til forskningsbrug, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke, Europæisk Direktiv 93/42/EEC (overensstemmelsesprocedure Bilag V og VII) Certifikater: nr. 95 Q 252156 og nr. 252231 Q (referencer 309661 & 309620); certificeret af NSAI (nr. 0050)
Materiale Plast
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 21.3 mm
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 95.5 mm
Produkttype Koncentrisk Luer-lock sprøjte
Gradueringer 1 mL
Mængde Pk. af 120
Volumen (metrisk) 20 mL
Tilslutningstype Koncentrisk Luer Lock
Uddannet Ja