Få mere at vide
BD Plastipak™™ Excentrisk Luer-Slip sprøjte
Artikelnummer. 12651406
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12651406 50 mL Pakke med 60
1 options
Artikelnummer. 12651406 Leverandør BD Leverandørnr. 300866
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til venepunktur og aspiration af væske. BD Medical™ Plastipak™ Excentrisk Luer-Slip-sprøjte giver mulighed for arbejde, der kræver tættere nærhed til huden.
  • Excentrisk luer slip
  • Latexfri prop
  • CE-mærke
  • 50 ml kapacitet
  • Polypropylen
  • Steril
  • Engangs
  • Uden nål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke, Europæisk Direktiv 93/42/EEC (overensstemmelsesprocedure Bilag V og VII) Certifikater: nr. 95 Q 252156 og nr. 252231 Q (referencer 309661 & 309620); certificeret af NSAI (nr. 0050)
Materiale Plast
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 29.4 mm
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 133 mm
Produkttype Koncentrisk Luer-slip sprøjte
Gradueringer 1 mL
Mængde 60 Pk.
Volumen (metrisk) 50 mL
Tilslutningstype Koncentrisk Luer Slip
Uddannet Ja